Learn More
Trihidrobromuro de 1,5,9-triazaciclotridecano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11478487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478487 100 mg 100 miligramos
11488487 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18560.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74676-52-1
Fórmula molecular C10H26Br3N3
Peso molecular (g/mol) 428.051
Número MDL MFCD00013326
Clave InChI HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
PubChem CID 24212082
Nombre IUPAC 1,5,9-triazaciclotridecano; trihidrobromuro
SMILES C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.05
Porcentaje de pureza 98%