Learn More
1,4-Oxatiano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459196
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11459196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18052.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 15980-15-1 | C4H8OS | 104.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15980-15-1
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.167
Número MDL MFCD00006573
Clave InChI JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-thioxane, p-thioxane, 1-oxa-4-thiacyclohexane, ccris 1746, 1,4-oxathiin, 2,3,5,6-tetrahydro, thioather, 1 pound not4-thioxane, 1-thia-4-oxacyclohexane, acmc-1bt7b, wln: t6o dstj
PubChem CID 27596
Nombre IUPAC 1,4-oxatiano
SMILES C1CSCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Oxathiane
Densidad 1.114
Punto de ebullición 147°C to 148°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.507
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 102552
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza ≥98%