Learn More
1-[(4-Metoxifenil)etinil]-4-n-pentilbenceno, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11367519 1 g 1 g
11377519 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11367519
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27889.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39969-28-3
Fórmula molecular C20H22O
Peso molecular (g/mol) 278.395
Número MDL MFCD00187208
Clave InChI ULPSMBQBIIZGAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-4-methoxyphenyl ethynyl-4-pentylbenzene, 1-4-methoxyphenyl ethynyl-4-n-pentylbenzene, 1-4-methoxyphenyl-2-4-n-pentylphenyl-acetylene, 1-methoxy-4-4-pentylphenyl ethynyl benzene, 4-methoxy-1-2-4-pentylphenyl ethynyl benzene, 1-methoxy-4-4-pentylphenylethynyl benzene, methyl 4-4-pentylphenyl ethynyl phenyl ether, 1-methoxy-4-2-4-pentylphenyl ethynyl benzene
PubChem CID 613607
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[2-(4-pentilfenil)etinil]benceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene
Punto de fusión 47°C (N)
Punto de ebullición 168°C to 170°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza ≥99%