Learn More
1-(4-Etoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15403857 1 g 1 g
15413857 5 g 5 g
15423857 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15403857
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H30052.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52067-36-4
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD08062382
Clave InChI GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
Nombre IUPAC 1-(4-etoxifenilo)etanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 46°C to 47°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%