Learn More
1,4-Dioxano, certificado AR para análisis, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
1,4-Dioxano, certificado AR para análisis, estabilizado con BHT
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 6 to 8 |
| Punto de fusión | 12°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 101°C |
| Cantidad | 25 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 41mbar at 20°C |
| Viscosidad | 1.32 mPaS at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-Dioxane RPE
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.