Learn More
1,4-Dioxano, certificado AR para análisis, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10000712 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10000712 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
11413733 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10080120 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10651711 25 L Recipiente de metal 25 LT
4 options
Código de producto. 10000712
Marca: Fisher Chemical D/4550/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
1,4-Dioxano, certificado AR para análisis, estabilizado con BHT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 6571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
pH 6 to 8
Punto de fusión 12°C
Color Incolora
Punto de ebullición 101°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 41mbar at 20°C
Viscosidad 1.32 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane RPE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.