Learn More
1,4-Dioxano, 99,8 %, extra seco, estabilizado, Thermo Scientific™
Código de producto. 15249626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. 15249626
Marca: Thermo Scientific Acros 450171000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8
Punto de fusión 12.0°C
CAS 123-91-1
Color Incolora
Aspecto Colorless
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Cantidad 4 x 25 mL
Temperatura de inflamación 12°C
Punto de ignición 355°C (671°F)
Olor Petroleum distillates
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4205 to 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Notas del porcentaje del ensayo Extra seco, estabilizado
Gravedad específica 1.034
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL MFCD00006571
Presión de vapor 41mbar at 20°C
Número UN 1165
Viscosidad 1.32 mPa.s (20°C)
Índice Merck 153,328
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.