Learn More
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489480 10 g Frasco de vidrio 10 g
10419650 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10489480
Marca: Thermo Scientific Acros 176370100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177-11-7
Fórmula molecular C7H14NO2
Peso molecular (g/mol) 144.19
Número MDL MFCD00005976
Clave InChI KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
Nombre IUPAC 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decano
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C (26.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4809 to 1.4829
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro¢4.5!decane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.