Learn More
1,4-Diyodooctafluorobutano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11485277 5 g 5 g
11495277 25 g 25 g
2 options
Artikelnummer. 11485277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-50-8
Fórmula molecular C4F8I2
Peso molecular (g/mol) 453.84
Número MDL MFCD00042263
Clave InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodooctafluorobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -9°C
Densidad 2.487
Punto de ebullición 85°C (100 mmHg)
Fórmula lineal I(CF2)4I
Índice de refracción 1.4294
Cantidad 5 g
Beilstein 1777548
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.84
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.