Learn More
1,4-Dicianobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757627 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10726141 100 g Frasco de vidrio 100 g
10551184 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10070840
Marca: Thermo Scientific Acros 113820250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-26-7
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001810
Clave InChI BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
PubChem CID 12172
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dicyanobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CN)2
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 846
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dicyanobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Terephthalonitrile