Learn More
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-101029 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712515 25 g Frasco de vidrio 25 g
10214620 100 g Frasco de vidrio 100 g
10060770 500 g Frasco de vidrio 500 g
11966511 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10712515
Marca: Thermo Scientific Acros 112470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 280-57-9
Fórmula molecular C6H12N2
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00006689
Clave InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
Nombre IUPAC 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano
SMILES C1CN2CCN1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Índice Merck 15,9834
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Punto de sublimación 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales higroscópicos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.