Learn More
1,4-Diacetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
11474220 25 g 25 g
11484220 100 g 100 g
11400067 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11474220
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20987.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1205-91-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205-91-0
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011643
Clave InChI AKOGNYJNGMLDOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diacetoxybenzene, hydroquinone diacetate, p-diacetoxybenzene, 1,4-benzenediol, diacetate, p-phenylene diacetate, hydroquinone, diacetate, 4-acetyloxy phenyl acetate, 1,4-phenylene diacetate, 1,4-benzenediol, 1,4-diacetate, benzene-1,4-diyl diacetate
PubChem CID 71006
Nombre IUPAC Acetato de (4-acetiloxifenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diacetoxybenzene
Punto de fusión 119°C to 122°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1912233
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%