Learn More
1,4-Butanediol diacrilato, +85 % (ésteres reactivos), estabilizado con 50 - 105 ppm hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11303018 100 g 100 g
11313018 5 g 5 g
11323018 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11303018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032780.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-Butanediol diacrylate is used as a multifunctional crosslinker. It is used in drying technology for paintings, coatings, inks, resins and adhesives. It serves as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-70-8
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00014940
Clave InChI JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
SMILES C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol diacrylate
Nombre de nota Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Color Incolora
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 83°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pleasant
Notas del porcentaje del ensayo (Ésteres reactivos)
Fórmula lineal CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Índice de refracción 1.456
Cantidad 100 g
Número UN UN1760
Beilstein 1777487
Información de solubilidad Immiscible with water.
Nombre IUPAC 4-prop-2-enoiloxibutil prop-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza ≥85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butanediol diacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Butanediol diacrylate