Learn More
1-(4-Bromofenil)octano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10049231 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10692813 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10242442 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
3 options
Código de producto. 10049231
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB09864EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51554-93-9
Fórmula molecular C14H21Br
Peso molecular (g/mol) 269.226
Número MDL MFCD00038348
Clave InChI OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
Nombre IUPAC 1-bromo-4-octilbenceno
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)octane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)7CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.22
Porcentaje de pureza 97%