Learn More
1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno, 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10200363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200363 25 g Frasco de vidrio 25 g
10660925 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10200363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385300250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55502-03-9
Fórmula molecular C10H12BrNO3
Peso molecular (g/mol) 274.11
Número MDL MFCD00980317
Clave InChI DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
Nombre IUPAC 1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 40°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4O(CH2)4Br
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Trozos adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.