Learn More
1,4-Bis(4-piridilmetil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15497777 1 g 1 g
15407787 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15497777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37485.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52469-20-2 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52469-20-2
Fórmula molecular C18H16N2
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD23379844
Clave InChI FFHRKYGEMWVANQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-pyridin-4-ylmethyl phenyl methyl pyridine, 4,4'-p-xylylene bispyridine, 1,4-bis 4-pyridylmethyl benzene, 1,4-bis pyridin-4-ylmethyl benzene, 4,4'-1,4-phenylenebis methylene dipyridine, pyridine, 4,4'-1,4-phenylenebis methylene bis
PubChem CID 20646252
Nombre IUPAC 4-[[4-(piridin-4-ilmetil)fenil]metil]piridina
SMILES C(C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(4-pyridylmethyl)benzene
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido