Learn More
1-(4-Bifenilil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11321947 10 g 10 g
11311947 2 g 2 g
2 options
Código de producto. 11321947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07543.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3562-73-0 | C14H14O | 198.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3562-73-0
Fórmula molecular C14H14O
Peso molecular (g/mol) 198.265
Número MDL MFCD00016859
Clave InChI GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
PubChem CID 96176
Nombre IUPAC 1-(4-fenilfenil)etanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Biphenylyl)ethanol
Punto de fusión 94°C to 99°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2044710
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 98%