Learn More
Ácido 1,4-bencenodiacrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Benzenediacrylic acid |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2579464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.21 |
| Porcentaje de pureza | 98% |