Learn More
1-(4-Amino-2-hidroxifenil)etan-1-ona, Tecnol., Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10748304 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10644903 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748304 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10056DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2476-29-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00100636
Clave InChI QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
Nombre IUPAC 1-(4-amino-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza Tech.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Grado técnico