Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 pulgadas de diámetro exterior Tubo de PEEKsil™
Código de producto. p-7114374
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15208753 250 mm 0,025 mm paquete de 2
15218753 500 mm 0,025 mm paquete de 2
15208763 250 mm 0,05 mm paquete de 2
15228773 100 mm 0,1 mm paquete de 2
15258773 500 mm 0,1 mm paquete de 2
15248773 250 mm 0,1 mm paquete de 2
12726248 500 mm 0,075 mm cada uno
15288773 500 mm 0,15 mm paquete de 2
12706248 150 mm 0,075 mm cada uno
12716248 250 mm 0,075 mm paquete de 2
15218773 50 mm 0,1 mm paquete de 2
15238773 150 mm 0,1 mm paquete de 2
15268773 100 mm 0,15 mm paquete de 2
15278743 50 mm 0,025 mm paquete de 2
15278773 250 mm 0,15 mm paquete de 2
15288743 100 mm 0,025 mm paquete de 2
15298743 150 mm 0,025 mm paquete de 2
17 options
Código de producto. 15208753
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624245
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de sílice fundida con revestimiento de polímero mecánicamente robustos ideales para su uso en sistemas de HPLC
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
    Especificaciones
    Tipo Tubos
    Incluye 2/paq.
    Diámetro interior (métrico) 0,025 mm
    Longitud global (métrico) 250 mm