Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 pulgadas de diámetro exterior Tubo de PEEKsil™
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 2/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 mm |