Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 pulgadas de diámetro exterior Tubo de PEEKsil™
Descripción
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 2/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,075 mm |
| Longitud global (métrico) | 500 mm |