Learn More
1,3-Tiazol-2-ilmetanol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10623595 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10376964 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10636463
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC09509DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14542-12-2
Fórmula molecular C4H5NOS
Peso molecular (g/mol) 115.15
Número MDL MFCD06200855
Clave InChI JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.16
Porcentaje de pureza 97%