Learn More
1-(3-metoxifenil)-2-(metilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11494700 250 mg 250 miligramos
11404710 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11494700
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50758.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92188-49-3
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD08060971
Clave InChI ZIGVURPVSKJORL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethanol, 1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethan-1-ol, methylphenylephrine, acmc-20apbf, 1-3-methoxyphenyl-2-methylaminoethanol, rac-1-3-methoxyphenyl-2-methylamino ethanol, benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-methylamino methyl-, monomethyl deriv., r
PubChem CID 134873
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)-2-(metilamino)etanol
SMILES CNCC(O)C1=CC(OC)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 98%