Learn More
1-(3-Fluorofenil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476157 1 g 1 g
15486157 5 g 5 g
15496157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33348.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53871-27-5
Fórmula molecular C10H8FN
Peso molecular (g/mol) 161.18
Número MDL MFCD02665249
Clave InChI MMILNBLSOHVLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-fluorophenyl pyrrole, 1-3-fluorophenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 4763720
Nombre IUPAC 1-(3-fluorofenil)pirrol
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Fluorophenyl)pyrrole
Punto de ebullición 54°C (0.15 mmHg)
Índice de refracción 1.578
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.18
Porcentaje de pureza 98%