Learn More
1,3-Difenilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322746 2 g 2 g
11332746 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08849.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1081-75-0 | C15H16 | 196.29 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1081-75-0
Fórmula molecular C15H16
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00043574
Clave InChI VEAFKIYNHVBNIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylpropane, 3-phenylpropyl benzene, dibenzylmethane, propane, 1,3-diphenyl, unii-x3diq9w9po, 3-phenyl-propyl-benzene, x3diq9w9po, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis, propane, 1,3-diphenyl-8ci, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis-9ci
PubChem CID 14125
ChEBI CHEBI:34060
Nombre IUPAC 3-fenilpropilbenceno
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylpropane
Densidad 0.98
Punto de ebullición 158°C to 159°C (10 mmHg)
Fórmula lineal C6H5(CH2)3C6H5
Índice de refracción 1.56
Cantidad 2 g
Beilstein 2044541
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 98%