Learn More
1,3-Difenilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10011040
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 117170250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-04-5
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00004795
Clave InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropan-2-ona
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diphenylacetone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2COCH2C6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa cristalina
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.