Learn More
1,3-Difenilacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043806
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11387855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02830.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 1,3-difenilacetona se usa en la reacción de condensación de aldol con bencil (un dicarbonilo) y como base para crear tetrafenilciclopentadienona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-04-5
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00004795
Clave InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropan-2-ona
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylacetone
Punto de fusión 32°C to 36°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 330°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 974767
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza ≥98%