Learn More
1,3-Difenil-1,3-propanodiona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455513
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11455513
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13450.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, is a minor constituent of licorice found to inhibit mammary tumorigenesis, lymphomas, and leukemias in mice. It acts as a heat stabilizer& antitumour agent. It is used in perfumery and as well as in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-difenil-1,3-propanodiona, es un componente menor del regaliz que, además, inhibe la tumorigénesis mamaria, los linfomas y las leucemias en ratones. Actúa como agente antitumoral y estabilizador de calor. Se utiliza en perfumería y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter, cloroformo e hidróxido de sodio acuoso. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos, halógenos y ácidos halógenos. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-46-7
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00003085
Clave InChI NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropano-1,3-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 219°C to 221°C (18 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 514910
Índice Merck 14,3009
Información de solubilidad It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98%