Learn More
1,3-dimetiluracil-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11419430 250 mg 250 miligramos
11429430 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11419430
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50287.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4869-46-9
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00099582
Clave InChI KGJFRZOATIXYPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyluracil-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-5-formyluracil, 1,3-dime-5-formu, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo, 1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde, acmc-1asas, 5-formyl-1,3-dimethyluracil, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-pyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin
PubChem CID 453092
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidina-5-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C=O)C(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyluracil-5-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 96%