Learn More
Hidrocloruro de 1,3-dimetil-5-aminoadamantano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. 10183481
Marca: Thermo Scientific Acros 298080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41100-52-1
Fórmula molecular C12H22ClN
Peso molecular (g/mol) 215.77
Número MDL MFCD00214336
Clave InChI LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
Nombre IUPAC 3,5-dimetiladamantan-1-amina; hidrocloruro
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,5897
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino