Learn More
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-117959 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377840 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10665822 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185931000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-73-9
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD00003188
Clave InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazolidina-2-uno
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.2°C
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 225.5°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 100 g
Fieser 11,202; 15,145
Índice Merck 15, 3273
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform
Viscosidad 1.944 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.