Learn More
Dímero de 1,3-dihidroxiacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472257 250 g 250 g
11462257 50 g 50 g
11452257 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14189.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dímero de 1,3-dihidroxiacetona se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. Además, sirve como reactivo en un componente nucleofílico o electrofílico de tres carbonos en varias reacciones.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en ligroina.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62147-49-3
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00051019
Clave InChI RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
PubChem CID 4180364
SMILES OCC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Punto de fusión ∼75°C to 82°C
Cantidad 250 g
Beilstein 112910
Índice Merck 14,3182
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
Nombre IUPAC 1,3-dihidroxipropan-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Dihydroxyacetonedimer