Learn More
1,3-Dicloroacetona, normalmente 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloroacetone |
| Punto de fusión | 43°C to 45°C |
| Densidad | 1.3834g/mL at 46°C |
| Punto de ebullición | 173°C |
| Temperatura de inflamación | 89° (193°F) |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.4400 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2649 |
| Beilstein | 605456 |
| Show More |