Learn More
1,3-Dibromo-5-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15441169 5 g 5 g
15451169 25 g 25 g
15461169 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15441169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64115.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207226-31-1
Fórmula molecular C7H3Br2F3O
Peso molecular (g/mol) 319.90
Número MDL MFCD00075280
Clave InChI UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy-benzene, 3,5-dibromotrifluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, acmc-1cfab, ksc496c1r, 3,5-dibromo-triffluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo-, ,-trifluoroanisole
PubChem CID 2761179
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Color Incolora
Punto de ebullición 83°C to 85°C (20 mmHg)(literature)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.9
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido