Learn More
1,3-Dibromo-5-clorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11431030
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25411.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14862-52-3
Fórmula molecular C6H3Br2Cl
Peso molecular (g/mol) 270.348
Número MDL MFCD00070765
Clave InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-clorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 98%