Learn More
1,3-Dibromo-3-metilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444447 5 g 5 g
11454447 25 g 25 g
11464447 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20468.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24443-15-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24443-15-0
Fórmula molecular C5H10Br2
Peso molecular (g/mol) 229.94
Número MDL MFCD00060773
Clave InChI XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
PubChem CID 141113
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-3-metilbutano
SMILES CC(C)(Br)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-3-methylbutane
Densidad 1.69
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.95
Porcentaje de pureza 98%