Learn More
1,3-Diamino-2-hidroxipropano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-100070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10595481 5 g Frasco de vidrio 5 g
10337611 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10595481
Marca: Thermo Scientific Acros 112220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-29-5
Fórmula molecular C3H10N2O
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00008142
Clave InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
Nombre IUPAC 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diamino-2-hydroxypropane
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C to 45°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 114°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH(OH)CH2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 290
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,insoluble in diethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.