Learn More
1,3-Diacetilindol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11302276 1 g 1 g
11312276 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11302276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03698.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17537-64-3
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.23
Número MDL MFCD00039692
Clave InChI STUZJORZRZCLRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diacetylindole, 1,1'-1h-indole-1,3-diyl diethanone, 1,3-diacetyl-1h-indole, 1-1-acetylindol-3-yl ethanone, 1-1-acetyl-1h-indol-3-yl-1-ethanone, 1h-indole, 1,3-diacetyl, 1-3-acetylindol-1-yl ethanone, ethanone,1,1'-1h-indole-1,3-diyl bis, acetylindolylethanone, 1,3-diacetylindol
PubChem CID 87151
Nombre IUPAC 1-(1-acetilindol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)N1C=C(C(C)=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetylindole
Punto de fusión 144°C to 147°C
Cantidad 1 g
Beilstein 159285
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.23
Porcentaje de pureza 97%