Learn More
Ácido 1,3-Di-n-butil-2-tiobarbitúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11480588 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11480588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24707.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 54443-89-9 | C12H20N2O2S | 256.364 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54443-89-9
Fórmula molecular C12H20N2O2S
Peso molecular (g/mol) 256.364
Número MDL MFCD00674068
Clave InChI JNFBSDIDVPDZHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibutyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-di-n-butyl-2-thiobarbituric acid, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-dibutyldihydro-2-thioxo, 1,3-dibutyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, acmc-1asrh, 1,3-dibutyl-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione, 1,3-dibutyl-2-thioxo-1,3,5-trihydropyrimidine-4,6-dione
PubChem CID 108592
Nombre IUPAC 1,3-dibutil-2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona
SMILES CCCCN1C(=O)CC(=O)N(C1=S)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-n-butyl-2-thiobarbituric acid
Punto de fusión 61°C to 63°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.37
Porcentaje de pureza 98%