Learn More
1,3-Ciclopentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104340 5 g Frasco de vidrio 5 g
10391384 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10104340
Marca: Thermo Scientific Acros 175720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3859-41-4
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00001405
Clave InChI LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
Nombre IUPAC ciclopentano-1,3-diona
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclopentanedione
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 153°C
Color Ocre a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H6(=O)2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino