Learn More
1,3-Ciclopentanodiol, 95 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184200 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10792295 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10184200
Marca: Thermo Scientific Acros 185490010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 59719-74-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59719-74-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00001367
Clave InChI NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
PubChem CID 100165
Nombre IUPAC ciclopentano-1,3-diol
SMILES C1CC(CC1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclopentanediol
Nombre de nota Mixture of cis and trans
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H8(OH)2
Índice de refracción 1.483
Cantidad 1 g
Beilstein 06, III, 4057
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: partially soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse