Learn More
1-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2694930
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10190652
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW04036CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 132834-59-4
Fórmula molecular C10H11ClF3N3
Peso molecular (g/mol) 265.66
Número MDL MFCD00173934
Clave InChI RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.66
Porcentaje de pureza 97%