Learn More
(±)-1,3-Butanodiol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10559990 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10145593 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10386260 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10063713 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
Código de producto. 10559990
Marca: Thermo Scientific Acros 107620025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-88-0
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00004554
Clave InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
Nombre IUPAC butano-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-1,3-Butanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -54.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 109°C
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4385 to 1.4405
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 477
Índice Merck 15, 1570
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4.
Viscosidad 24.6 mm2/s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido