Learn More
1,3-Bis(fenilfosfina)propano, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
11337768 0.5 g 0.50 g
11347768 2 g 2 g
2 options
Código de producto. 11337768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033589.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28240-66-6
Fórmula molecular C15H18P2
Peso molecular (g/mol) 260.26
Número MDL MFCD00014079
Clave InChI AVNRJUHUOZDFKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis phenylphosphino propane, phenyl 3-phenylphosphanylpropyl phosphane, phenyl 3-phenylphosphanyl propyl phosphane, acmc-20ap51, 1,3-diphenylphosphinopropane, 1,3-diphenylphosphino propane, phosphine,1,1'-1,3-propanediyl bis 1-phenyl
PubChem CID 4366891
Nombre IUPAC fenil(3-fenilfosfanilpropil)fosfano
SMILES C(CPC1=CC=CC=C1)CPC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(phenylphosphino)propane
Punto de ebullición 160°C to 165°C (1 mmHg)
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.26
Forma física Líquido, envasado bajo argón
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.