Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 3-Benzodioxole |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -18.0°C |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Punto de ebullición | 172.0°C to 173.0°C |
| Temperatura de inflamación | 55°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |