Learn More
Sal tetrasódica de ácido 1,3,6,8-pirenotetrasulfónico, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-189180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695721 1 g Frasco de vidrio 1 g
10695911 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59572-10-0
Fórmula molecular C16H6Na4O12S4
Peso molecular (g/mol) 610.44
Número MDL MFCD00042029
Clave InChI UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
PubChem CID 101082
Nombre IUPAC tetrasodio; pireno-1,3,6,8-tetrasulfonato
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Nombre de nota 85%
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Color Verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.44
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo cristalino fino