Learn More
1,3,5-Trimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779795 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746233 10 g Frasco de vidrio 10 g
10562371 50 g Frasco de vidrio 50 g
10165733 250 g Frasco de vidrio 250 g
3 options
Código de producto. 10746233
Marca: Thermo Scientific Acros 160550100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-23-8
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00008385
Clave InChI LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 53.0°C
Color Blanco a crema
Densidad 85g/mL
Punto de ebullición 255.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(OCH3)3
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 1101
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.