Learn More
1,3,5-trifluoro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418896 1 g 1 g
11428896 5 g 5 g
11438896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17035.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-14-0
Fórmula molecular C6H2F3NO2
Peso molecular (g/mol) 177.082
Número MDL MFCD00014687
Clave InChI PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
PubChem CID 67567
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluoro-2-nitrobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 2°C to 5°C
Densidad 1.514
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2106869
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 98%