Learn More
Sal trisódica de 1,3,5-triazin-2,4,6-tritiol, 15 % aprox. de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431854 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10102774 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10714755 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10431854
Marca: Thermo Scientific Acros 426540010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17766-26-6
Fórmula molecular C3N3Na3S3
Peso molecular (g/mol) 243.22
Clave InChI YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
Nombre IUPAC sodio; 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Punto de fusión -3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.